Learn More
VACUUBRAND™ Öl der Drehschieberpumpe Typ B
Dieses Vakuumpumpenöl hat ausgezeichnete Viskositätseigenschaften. Seine gute chemische Beständigkeit, der niedrige Dampfdruck sowie seine bessere Stabilität beim Pumpen von Oxidationsmitteln wie Säure und alkalischen Dämpfen machen es im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen besser. Dieses Öl wird für die erste Befüllung von Pumpen der Serie RE/RZ/RC verwendet
Marke:  VACUUBRAND™ 20687013
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11949691
  • 3955.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Niedriger Dampfdruck auch bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende Schmierwirkung
  • Niedriger Ölrückfluss
  • Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Drehschieberpumpenöl B
<1 x 10-3 mbar
94 mm2/s.
Zylinder
Je 1
200 l