Learn More
3M™ Weiß-blaue Schutzoveralls aus SMS-Verbundmaterial
Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung. Die 3M™ Schutzoveralls werden aus einem hochwertigen Verbundmaterial hergestellt.
Marke:  3M™ 7000089681
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11963784
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Der atmungsaktive Rückeneinsatz sorgt für eine bessere Belüftung und reduziert Wärmebildung.
  • Strickbündchen bieten einen weichen Handgelenkverschluss für mehr Komfort im Vergleich zu elastischen Verschlüssen.
  • Elastischer Gummibund an Taille und Knöcheln für Komfort und Bewegungsfreiheit.
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Windschutzleiste für mehr Komfort und zusätzlichen Schutz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Elastisch
Mit Haube
Kategorie III
XXL
Single-use
Strick
Non-sterile
186 bis 194 cm