Learn More
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde, oben offenen Kappen und Septen
Zum Lieferumfang der Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas mit Schraubgewinde und offenen Verschlüssen und Septen gehören in Schrumpffolie verpackte Fläschchen sowie separat verpackte Verschlüsse und Septen.
Marke: Thermo Scientific™ B7990-3A
166.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Probenfläschchen aus Glas und mit Schraubgewinde sind für Kappen mit offener Oberseite und Septen vorgesehen. Die Lieferung erfolgt als in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Kappen und Septen.
- Nicht zusammengesetzte Komfort-Kits
- In 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A bernsteinfarbigem Glas erhältlich
- Verhindern das Ausbluten von Ionen
- Bieten gleichbleibenden pH-Wert über die gesamte Probenlagerungszeit
- Mit oben offenen Polypropylen-Schraubdeckeln und PTFE/Silikon-Septum
- Bequeme Verpackung für Lagerräume oder Laborschränke
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Glas | |
PTFE/Silikon | |
Schraubverschluss (oben offen) mit Septum | |
15-425 |
17 mm | |
8 ml | |
2.125 dr. | |
60 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.