Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
Marke:  Bel Art™ M18848-4101
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12616465
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
  • Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
  • Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
  • Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
  • Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
  • Stapelbar
  • Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Spezifikation
13 cm
33 cm
26 cm
33 x 26 x 13 cm
Polymerschaum
Blau
- 196 bis 93 °C
5.1 in.
13 Zoll
10 in.
Ideal für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Proben in Eis, Alkohol-Slurrys, Wasserbädern usw.
Midi-Eispfanne für Labore
4 l