Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Equilibrium Dialysezellen
Catalog No. 12733948 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mit Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen
  • Aus durchsichtigem Acryl
  • Die Schrauben zur Füllung der Öffnung an beiden Hälften des Hohlraums bestehen aus mit Fluorpolymer beschichtetem Edelstahl
  • Das angezeigte Volumen bezieht sich auf eine halbe Zelle (doppelt für das Gesamtvolumen der Zelle)
  • Die ansonsten identischen Zellhälften können mithilfe eines roten Punkts auf einer Hälfte der Gleichgewichtszelle voneinander unterschieden werden
Spezifikation
Produkttyp Dialysezelle
Material Acryl
Kapazität (metrisch) 5 ml
Farbe Durchsichtig
Menge Je
Zur Verwendung mit (Anwendung) Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen