Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB200 pH/Leitfähigkeitsmessgerät vereint die Vorteile von pH-Messgeräten und Leitfähigkeitsmessgeräten in einem einfach zu bedienenden, zuverlässigen Messsystem. Die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet gute Sichtbarkeit in Laborumgebungen.
Marke: Fisherbrand™ 01X606201
1129.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 13-636-AB200A: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS232 und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil. 13-636-AB200: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Leitfähigkeits-/Temperaturfühler (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil. AB200CERT: accumet AB200 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Leitfähigkeits-/Temperaturfühler (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Universalnetzteil, NIST Traceability Bescheinigung.
Beschreibung
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB200 pH/Leitfähigkeitsmessgerät vereint die Vorteile von pH-Messgeräten und Leitfähigkeitsmessgeräten in einem einfach zu bedienenden, zuverlässigen Messsystem. Die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet gute Sichtbarkeit in Laborumgebungen.
- Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display mit Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Zweikanaliges Messgerät für pH- und Leitfähigkeitsmessungen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- pH-Anstieg und Offset-Anzeige
- Modi: Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und Widerstand
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Kennwortschutz für die Kalibrierungs- und Einrichtungsmodi
- Speicherung von 500 Datensätzen
- RS232- und USB-Schnittstellen
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Optionale Rührsonde (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
- Leitfähigkeitsbereich: 0.00 μS bis 500.0 mS
- Leitfähigkeitsauflösung: 0.01, 0.1 μS; 0.001, 0.01, 0.1 mS
- Leitfähigkeitsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- TDS-Bereich: 0.00 ppm bis 500 ppt (TDS-Faktor 1.00)
- TDS-Auflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- TDS-Genauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Salinitätsbereich: 0 bis 80.0 ppt
- Salinitätsauflösung: 0.01, 0.1 ppm, 0.001, 0.01, 0.1 ppt
- Salinitätsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Widerstandsbereich: 2.000 Ohm bis 20.0 MOhm
- Widerstandsauflösung: 0.01, 0.1 Ohm, 0.001, 0.1 KOhm, 0.01 MOhm
- Widerstandsgenauigkeit: ±1 % des Endwertes
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C (32 bis 212.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ±0.3 °C (±0.5 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: BNC, Miniphone-ATC, 8-poliger DIN, Erdung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anwendungen
Wissenschaft, Forschung, QA/QC, Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel, Getränke, Industrie
Zertifizierungen
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
RS232-Klinkenstecker, Mini-B USB, Rühreinrichtung | |
±0,2 mV | |
±1 % des Endwertes | |
±1 % des Endwertes | |
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch | |
Ohne NIST-rückverfolgbares pH-Zertifikat | |
500 | |
LCD | |
0 μS bis 500 mS | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 ppt | |
0.1/0.01/0.001 | |
Messgerät, TRIS-kompatible pH/ATC-Elektrode (13-620-631), Leitfähigskeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung | |
AB200 pH-/Leitfähigkeits-Kit | |
0.01/0.1 μS, 0.001/0.01/0.1 mS | |
0.01/0.1 W, 0.001/0.1 kW, 0.01 MW | |
0/0.1 ppm, 001/01/0.1 ppt | |
0,1 °C | |
100/240 V |
± 1 % FS | |
±0,002 | |
±1 % des Endwertes | |
Automatisch (4 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich, manuell (5 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich | |
0.010 bis 10.000 | |
Manuell, zeitgesteuert (einstellbar, alle 3 bis 3600 s), Drucker- oder CSV-Format | |
2 | |
pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature | |
±2000 mV | |
2 W bis 20 MW | |
0 ppm bis 500 ppt (bei TDS-Faktor 1) | |
0 °C bis 100 °C | |
BNC, ATC | |
pH/Conductivity Meter | |
0.1 mV | |
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt | |
±0.3 °C | |
3 Jahre | |
50/60 Hz |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.