Learn More
Swann-Morton™ Griff aus Metall-Druckguss, Skalpell für Obduktionen
Verwenden Sie Swann Morton™ Druckguss-Metallgriff, Obduktionsskalpell für chirurgische Obduktionsverfahren.
Marke:  Swann-Morton™ 2652
Artikelnummer. 12922555
  • 97.98 € / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochbelastbare Karbonstahlklinge
  • Metallgriff mit Schraubverbindung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Griff
Klinge PM40 oder PM40 mit abgerundeter Spitze für den Einsatz in der Pathologie
Mit Epoxid-Pulverbeschichtung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen