Learn More
IKA™ RH Basic Magnetrührer
Durch direktes Eintauchen des Sensors in das Medium wird eine hochgenaue Temperaturkontrolle erreicht. Der IKA™ RH Basic Magnetrührer mit einer hohen Heizleistung von 600 Watt und einer Heizplatte aus Edelstahl gewährleistet eine schnelle Erwärmung.
Marke: IKA™ 0005019700
693.00 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wirtschaftlicher Magnetrührer mit Heizplatte.
- Direkt im Medium platzierte Sonde ermöglicht eine äußerst genaue Temperatursteuerung.
- Hohe Hitzeabgabe von 600 Watt und eine Heizplatte aus Edelstahlverbundstoff gewährleisten eine schnelle Erhitzung.
- Anpassbare Sicherheitstemperatur von 100 bis 360 °C.
- Rührmotor mit Sanftstart Einschließlich M 10-Gewinde für eine Befestigungsstange
- Starkes magnetisches Feld und großer Drehzahlbereich für Volumen von bis zu 15 Liter
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min | |
Edelstahl | |
620 W | |
135 mm | |
Gewinde M10 | |
50°bis 320 °C | |
2,8 kg |
1 | |
100/115/230 V | |
100 mm | |
50/60 Hz | |
RH basic | |
Magnetrührer |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.