Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dounce Gewebeschleifer
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Marke: DWK Life Sciences 885300-0002
224.18 EUR gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24157" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Zellkern nach der Homogenisierung intakt bleibt
Komplett aus Glas
Bestellinformation
Ein Artikel pro Karton. Im Lieferumfang sind zwei Stößel enthalten: Groß (zur ersten Probenreduktion) und klein (für das endgültige Homogenat)
Spezifikation
0.0005 bis 0.0025 in. | |
0,06 oz. | |
Glas | |
Entwickelt für die Arbeit mit Zellen, bei denen der Nukleus nach der Homogenisierung intakt bleibt | |
Ein Stück pro Karton | |
0,06 oz., 2 ml |
0.07 bis 0.127 mm | |
2 ml | |
Dounce-Gewebemühle | |
2,3 in. | |
60 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.