Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish™ UHPLC-Systeme
Erhalten Sie erweiterte Probensicherheit und Probenintegrität mit Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P201
552.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bieten Sie erweiterte Probensicherheit und Probenintegrität durch die Verwendung von Thermo Scientific™ WebSeal™ Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish™ UHPLC-Systeme. Für einen hohen Durchsatz in einer intakten Probenintegritätsumgebung benötigen Sie mehr als eine schnelle Chromatographie. Hardware und Verbrauchsmaterialien müssen mit der Analysegeschwindigkeit Schritt halten, und unsere Lösungen erfüllen diese Anforderungen. Es gibt proaktive Lösungen, die die Sicherheit der Proben durch Lösungen zur Probenhandhabung, wie z. B. Mikrotiterplatten mit Barcode für Vanquish UHPLC-Plattformen, erheblich beeinträchtigen.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
Kein Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
1200 μl | |
50 | |
41,6 mm | |
Deep Well |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
50 bis 900 μl | |
Nicht beschichtet | |
Rund | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.