Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 5
Mit texturierten Fingern für besseren Halt. Nitritex™ BioClean Nano 5™ unsterile Nitrilhandschuhe, ISO-Klasse 5, sind antistatisch, puderfrei, latexfrei, beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und eignen sich ideal für den Einsatz in elektrisch empfindlichen Arbeitsbereichen.
Marke: Nitritex™ NAN5-XL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Texturierte Finger für besseren Halt
- Puderfrei, latexfrei
- Hervorragende antistatische Eigenschaften
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
Spezifikation
ISO 9001:2015 und (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, (EG)1935/2004 und (EG)2023/ 2006 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Kategorie 3 – PSA-Richtlinie 89/686/EWG | |
Ja | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Elektrisch empfindliche Arbeitsbereiche | |
EasyTear™ | |
Ein umfangreiches Sortiment an Chemikalien | |
12 in. | |
115 mm ± 5 Handfläche |
Weiß | |
Mit Muster | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Extragroß | |
Texturiert | |
Mit Beads | |
Je 1000 | |
BioClean Nano 5 | |
300 mm |