Learn More
Azlon™ Polypropylen-Weithalsflaschen
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
Marke: Azlon™ BWP2000BULK
213.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Hergestellt aus strapazierfähigem, haltbarem Kunststoff. Azlon™ Weithalsflaschen aus Polypropylen sind einfach zu reinigen und für effizientes, müheloses Ausgießen konzipiert.
- Beständige Flaschen aus HDPE mit hoher Klarheit und Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Glatte Innenkontur für effizientes und einfaches Ausgießen
- Sehr beständig und langlebig
- Ideal zur Lagerung zahlreicher Flüssigkeiten, zur Medienvorbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
Specifications
2000 mL | |
30 | |
30/Packung | |
Ja | |
242 mm | |
120 mm |
Polypropylen | |
Großpackung | |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Schraubkappe |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.