Learn More
Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE
Erstellen von maßgeschneiderten Etiketten für eigene Spülflaschen aus LDPE. Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme. DripLok™ Dampfentlüftungsverschlüsse gewährleisten höhere Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
Marke: Azlon™ WGW004VTML
41.84 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Erstellen Sie individuelle Etiketten für diese LDPE-Spritzflaschen zum Selbstbeschriften.Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme.Die DripLok™ Kappen mit Dampfentlüftung bieten erhöhte Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
- Spritzflaschen zum Selbstbeschriften mit leerem Beschriftungsfeld
- Unlöschbar in drei Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Deutsch)
- Mit selbstklebenden Gefahrenetiketten
Specifications
500 ml | |
38 mm | |
Weiße Kappe, selbstklebende Sicherheitszeichen, leeres Etikett | |
5/Pckg. | |
Diverse | |
Polypropylen |
Durchscheinend | |
34 mm | |
LDPE | |
-50 °bis +80 °C | |
Ja | |
Dampfentlüftung |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.