Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenerfassungssystem
Zur Überwachung von Material bei Lagerung, Handhabung und Transport
Marke:  Fisherbrand™ 61011-65
Artikelnummer. 15398754
  • 82.25 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Zur Gewährleistung der Genauigkeit wird eine Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem durch A2 LA akkreditierten ISO/IEC 17025 (1750.01) Kalibrierlabor geliefert. Es bestätigt zugleich die Rückführbarkeit nach NIST-Normen.
Benötigt :
15-081-148: Logger-Trac Docking Station und USB-Kabel
15-081-150: MaxiThermal Software
Beschreibung
Beschreibung
Das wiederverwendbare Gerät mit aktivem LCD-Display ermöglicht die Anzeige der kumulativen Dauer der Temperaturabweichung von durch den Benutzer ausgewählten MIN/MAX-Werten und ggf. das Herunterladen dieser Werte. Der Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperatur-Datenlogger wird zur Überwachung von Material während der Lagerung, Handhabung und des Transports verwendet.
  • Zeigt die kumulative Alarmdauer von durch den Benutzer ausgewählten MIN-/MAX-Werten an
  • Integration in die MaxiThermal Software zur vollständigen Datenanalyse
  • Wiederverwendbar/neu programmierbar
  • Größe: 2,56 x 1,34 x 0,35 inches
  • Gewicht: 18,5 Gramm (0,65 Unzen)
  • Speicherkapazität: 7.680 Messwerte
  • Wasserdichte Schutzart IP 66
  • Die einzelnen Logger-Trac-Thermometer sind mit Alarmwerten von 2 °C (niedrig) und 8 °C (hoch) und einem Aufzeichnungsintervall vorprogrammiert, um 30 Tage der Aufzeichnung zu ermöglichen (die Messwerte werden alle 5 Minuten, 33 Sekunden protokolliert)
Das aktive LCD zeigt die folgenden wichtigen Daten an:
  • Spannung, MIN/MAX-Temperaturen
  • Aufzeichnungsstatus
  • Laufzeit
  • Alarm (Abweichung) Kumulative Zeit
  • Quarantänestatus
  • Alarmzählung
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger
7680 Messwerte
Visuell
Lithium-Knopfzellenbatterie CR2016 3V
Batterie und individuell nummeriertes Rückführbarkeitszertifikat (Traceable Certificate)
IP66
Verkabelter Chip-Glasthermistor
±0.2 °C von 0 bis 10 °C; ±1 °C anderenfalls
0,1 °C
2,56 in.
0,65 oz.
LCD
Kalibriert
MaxiThermal Software
Ein Jahr im Dauerbetrieb, 3 Jahre Haltbarkeit
CE, Traceable™ Bescheinigung
ABS-Kunststoff
Zur Materialüberwachung während des Transports
2 Minuten pro Monat
-35 bis +50 °C
6.5 cm
18.5 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Zur Aktivierung dieser Datenlogger wird die MaxiThermal™ Software benötigt