Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Digitale Flaschenaufsatz-Dispenser
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzdispenser gewährleisten dank ihrer Konstruktion mit schwimmendem Kolben ein einfaches Betätigen und kommen ohne Verschleißteile aus. Die optimierten Durchflusskanäle erleichtern das Dosieren und Vorspülen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumen. Für allgemeine Dosieranwendungen konzipiert.
Marke: BRAND™ 4600341
419.59 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Ablassschlauch, Hilfsmittel zur Ventilmontage/Kalibrierung, Adapter aus Polypropylen, Teleskopfüllschlauch, Rückführrohr (optional), Qualitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Die digitalen Dispensette™ S Flaschenaufsatzspender verfügen über ein Design mit Schwimmkolben für eine Bedienung mit geringer Kraft und ohne Verschleißteile. Optimierte Durchflusskanäle erleichtern das Dispensieren und Befüllen, insbesondere bei Geräten mit großen Volumina. Entwickelt für g
- Neues Ablassröhrchen, mit oder ohne Umwälzventil
- Neues Ventilsystem - keine zusätzlichen Dichtungsringe notwendig, vereinfacht das Reinigen und die Vorbereitung zum Autoklavieren
- Einfaches Füllen durch optimierte Flusskanäle
- Weniger Kraftaufwand beim Dosieren - insbesondere bei großvolumigen Geräten
- Einfache Kalibriertechnik für die Anpassung der Kalibrierung in Sekunden und ohne Werkzeug
- Drehbarer Schraubverschluss - keine Störung beim Dosieren
- Einfach zu kalibrieren und einzustellen, um GLP-Richtlinien zu erfüllen
- Für die Reinigung einfach auseinanderzubauen
- Austauschbares Befüllungs- und Ablassventil mit Sicherheitsbalg (verriegelt sich, wenn das Ablassröhrchen nicht angeschlossen ist)
- Um 360° rotierbarer Ventilblock ermöglicht das Drehen des Flaschenetiketts zum Anwender
- Teleskopfüllschlauch passt sich leicht verschiedenen Flaschengrößen an
- DE-M-Kennzeichnung
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
0.5 % (50 μl) | |
Autoklavierbar bei 121 °C | |
Rot | |
1 bis 10 ml | |
Anwendungen: Dispensierung aggressiver Reagenzien, einschließlich konzentrierter Basen und Säuren wie H3PO4, H2SO4 (außer z. B. HCl, HNO3 und HF), Salzlösungen sowie zahlreichen organischen Lösungsmitteln |
Dispenser | |
Zertifikate: ISO 9001 | |
Mit Umwälzventil | |
Digital | |
0.05 ml |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.