Learn More
Motic™ AE31 Hauptstativ, binokulares Mikroskop
Bauen Sie Ihr eigenes binokulares Inversmikroskop mit innovativer Konstruktion. Der Motic™ AE31 Hauptkörper, binokulares Mikroskop, ist Teil eines modularen Systems, das CCSI-Optik, innovatives mechanisches Design, hohe Flexibilität und optische Brillanz umfasst.
Marke:  Motic™ 1100100200602
Artikelnummer. 15485342
  • 2255.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Binokularkopf Typ Siedentopf, 45º geneigt.
  • Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
  • Koaxiale Grob- und Feinfokussierungseinstellung
  • Hart beschichteter Tisch.
  • Köhler-Beleuchtung Quarz-Halogen 6 V/30 W mit externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler.
  • Auto-OFF- und Lichtspeicherfunktion.
  • Stromversorgung 100 V bis 240 V (CE).
  • 45 mm blaue, Mattlglas- und grüne Interferenzfilter.
  • Sechskant-Inbusschlüssel, Vinylstaubschutzabdeckung und Netzkabel.
Spezifikation
Spezifikation
Automatische Abschaltung und Lichtspeicherfunktion, 45 mm-Interferenzfilter aus grünem und blauem, geschliffenem Glas, Inbusschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl und Netzkabel.
100/240 V (CE)
Siedentopf Binokular, 45° geneigt
Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 6 V/30 W
Trinokular-Mikroskopkopf