Learn More
SymLine™ Rohrverbindungsstücke
Das SymLine-Rohrsystem stellt die Verbindung zur zentralen Sammelstelle her. Stellen Sie den Sammelbehälter/Kanister dort auf, wo Sie ihn haben wollen: Das Rohrsystem lässt sich exakt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren!
Marke:  SymLine™ 106427
114.73 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15514515
  • 152.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Breite Palette an Verbindungsstücken, Abzweigungen und Verteilern ermöglicht es, das Rohrsystem genau an die Bedingungen in Ihrem Labor anzupassen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    32 mm (f)
    Gerade
    PTFE-EL-Dichtungsring und Rändelmutter
    Zur Verbindung von Schläuchen mit einem Außendurchmesser von 32 mm
    32 mm
    Black
    118 mm
    HDPE-EC
    Rohrsystem mit SymLine, FlexTube und FlexTubePro, Verbindungsstücken, Verteilern und Absperrung
    Anschluss für Rohrsystem