Learn More
Keck Keck Standard-Kegelclips
Ideal für Glas- und Schlauchbaugruppen
Marke:  Keck 06840-00
Artikelnummer. 15524443
  • 174.00 € / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Packung mit 24 verschiedenen Teilen
  • Kostengünstige KECK-Adapter und Klemmen; die Clips zerkratzen das Glas nicht und korrodieren nicht.
  • Farbcodiert für eine schnelle und einfache Größenerkennung
  • Verwenden Sie Schnellkupplungsadapter für sichere, praktische Verbindungen zwischen Schläuchen oder für den Anschluss von Schläuchen an Glasverbindungen.
  • Verwenden Sie RAMP CLAMP Schlauchklemmen zur einfachen, einhändigen Durchflusssteuerung im Schlauch.
  • Wählen Sie Clips mit Standardkonus (aus Kunststoff oder lackbeschichtetem Stahl) oder Clips mit Kugelgelenk für sichere Verbindungen zwischen Glasbehältern.
  • Wirtschaftliche Clips mit Standardkonus sorgen für sichere konische Verbindungen unter Druck, ohne das Glas zu beschädigen.
  • Acetalharzklemmen aus Polyoxymethylen (POM) sind sicher bis 302°F (150°C).
  • Beständig gegen konzentrierte Alkalien und verdünnte Säuren (nicht beständig gegen Halogengase und konzentrierte Säuren)
Spezifikation
Spezifikation
24 Packung
POM
Assorted
Kegelklemme
Schlauchklemme mit Rampenklemme