Learn More
Buerkle™ Titrierbüretten mit Splitterschutz aus Kunststoff
Catalog No. 15591751 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 mL
25 mL
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die Titrierbüretten mit Splitterschutz aus Kunststoff ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz.
  • Bürette mit Splitterschutzummantelung
  • Justiert auf Ex
  • Bürette aus Borosilikatglas 3.3
  • Bruchsicher, chemisch beständig
  • Stabiler Standfuß
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Medienberührende Teile: PE, PP, Naturgummi, Borosilikatglas
  • Schnellbetriebsbürette mit Schellbachstreifen nach Dr. Schilling-Design
  • Kunststoffummantelung, die die Bruchfestigkeit erhöht und als Splitterschutz dient
  • Ermöglicht eine präzise Dosierung und genaue Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube und eine präzise Dispensierung durch die Auslaufspitze
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 mL
Länge (metrisch) 520 mm
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Dosierung und exakte Feintiration
Höhe (metrisch) 520 mm
Präzision ± 0,045
Typ Titirierbürette