Learn More
Ansell BioClean-D™ Steriler Reinraumoverall für schnelles Anziehen mit Kapuze
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Reinraumoveralls mit Kapuze bieten tatsächlich aseptisches Ankleiden. Zur Vermeidung eines Berührens der Außenseite markieren innen liegende farbige Druckknöpfe die sicheren Berührungspunkte. Strategisch platzierte Druckknöpfe zum Halten und Entfernen beim Verschließen des Reißverschlusses sowie eine abnehmbare Reißverschlusslasche stellen ein vollständig aseptisches Ankleiden sicher.
Marke: Ansell S-BDSH-3XL
247.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
N/A
Beschreibung
- Kompatibel mit ISO-Klasse 4 und EU GMP Klasse A
- Antistatisches, fusselarmes, strapazierfähiges CleanTough™ Material
- Schnellverschluss mit Druckknöpfen für berührungsloses Anziehen
- Elastischer Rücken, Kapuze, Bündchen und Knöchel
- Reißverschluss vorn
- ASTM D6978 05 getestet
- HELMKE-DRUM getestet
- Niedriger Partikelgehalt
- Sterilisierungsvertrauensgrad 10−6
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Unisex | |
Weiß | |
Standard | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Gebunden, Genäht | |
Chemicals | |
Elastic Hooded | |
ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 | |
Yes | |
None | |
132 bis 140 cm | |
Reinraum, Pharma, kontrollierte Umgebungen, PSA, 503B-Einrichtungen, Fertigung, Industrie | |
6 ft. 6 in. bis 6 ft. 8 in. | |
One piece aseptically folded per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (20 pieces). Please note: sizes 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL 8XL are 15 coveralls per carton. |
3XL | |
Polypropylen | |
Ja | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss | |
Steril | |
Uncoated | |
Elastisch | |
(EU)2016/425, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 | |
S-BDSH | |
51 bis 54 Zoll | |
Long sleeve with elasticated cuff | |
51 to 54 in. | |
200 bis 206 cm | |
Class 10 (ISO 4) |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
N/A