Learn More
Heathrow Scientific™ Cryoröhrchen aus Pappe, Trennwand, 7 x 7
Erstellt eine Innenkonfiguration mit 49 Wells (Well-Durchmesser 17.5 mm) für die Kryolagerung von 1.5 / 2.0 ml-Fläschchen in mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphasen-LN2.
Marke: Heathrow Scientific™ HS2860G
28.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In mechanischen Tiefkühlgeräten oder in der Dampfphase LN2 bei -196°C lagern
- Farbcodierte Boxen ermöglichen eine einfache Identifizierung und Sortierung
- Untere Belüftungsöffnungen ermöglichen eine schnellere Zirkulation und Entfernung von Kaltluft, Dampf oder LN2
- Alle Boxen haben eine Stellfläche von 13.3 x 13.3 cm, Auswahl an zwei verschiedenen Höhen
- Es müssen Röhrchen verwendet werden, die bei der erforderlichen Temperatur des Benutzers gelagert werden können
- Nicht zum Autoklavieren empfohlen.
- Trennwände und Boxen/Deckel müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Kryolagerung | |
49 (Fläschchen mit 17,5 mm Durchmesser) | |
7 x 7 | |
13,3 cm | |
17,5 mm |
Pappe | |
Partitionierungs-Einsatz | |
Box und Deckel aus Karton für Kryolagerung | |
12/Packung | |
13,3 x 13,3 cm | |
13,3 cm |