Learn More
Digi-Sense™ Kompakte Digitalmultimeter
Kompakte Bauweise mit kontaktloser Spannung
Marke:  Digi-Sense™ 20250-51
64.84 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15860046
  • 68.25 € / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
Batterie
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kat. III 600 V
  • Erhältlich in Versionen mit automatischer und manueller Bereichswahl
  • Die helle Hintergrundbeleuchtung hat 1.1 in. hohe Ziffern
  • Integrierter kontaktloser Spannungsdetektor
  • Das Gehäuse besteht aus doppelt gegossenem Kunststoff
  • Halten Sie die Taste gedrückt, um zu prüfen, ohne das Display kontinuierlich zu beobachten
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Digitalmultimeter
5,875 in.
600 V
CAT II 2,000 V, Verschmutzungsgrad 2, CAT III 600 V
Elektrio-, Industrie-, Labor-, HLK-, Forschungs- und Entwicklungsanwendungen
4.8 cm
Automatische Messbereichseinstellung
7 cm
Electrical Equipment
15 cm
0 bis 10 A (AC/DC)
Blau/Grau
1.875 Zoll
Messleitungen, 9 V-Batterie und Tragetasche.
2,75 in.