Learn More
Micronova™ NovaMop™ selbstauswringender Mopp
Ein Verbindungsstück aus Polypropylen für selbstauswringende Mopps mit 360°-Drehgelenk für den Einsatz auf Böden, Wänden und Decken in Reinräumen. Entwickelt für die Verwendung mit Flachkopf-Mopps der Serien SnapMop™ und PocketMop™ sowie für den direkten Anschluss an Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA.
Marke: Micronova™ QPNMSW-14
Requires : SnapMops oder PocketMops, Griffe der Serie STAH oder STAEH
This item is not returnable. View return policy
Description
Der Micronova NovaMop™ selbstauswringende Mopp ist ein Flachkopf-Moppadapter aus leichtem Polypropylen mit elektropolierten Edelstahlstützen und verfügt über ein Drehgelenk, das eine 360°-Drehung des Moppkopfs ermöglicht.
- Adapter für selbstauswringende Mopps mit 360°-Drehgelenk
- Hergestellt aus Polypropylen und elektropoliertem Edelstahl
- Zur Verwendung mit SnapMops oder PocketMops Flachkopf-Mopps
- Direkter Anschluss an die Gewindegriffe (feste Länge oder erweiterbar) der Serie STA
- Kann durch Hinzufügen des SSA-3 ACME-Gewindeadapters mit Edelstahlgriffen der SSU-Serie verwendet werden
- Beständig gegen allgemeine Chemikalien und Desinfektionsmittel
- Erhältlich in den Breiten 14 Zoll (35,56 cm) und 18 Zoll (45,72 cm)
- Autoklavierbar
Specifications
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) | |
14 in. | |
35,6 cm | |
57,2 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
Je 1 | |
SnapMop, M-Zone FlatMop und PocketMop Serien für austauschbare Moppköpfe | |
Selbstauswringender Mopp für Böden, Wände und Decken in kontrollierten Umgebungen |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
22,5 in. | |
4 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Selbstauswringender Moppadapter aus Polypropylen mit Schwenkfunktion | |
Polyethylen, Edelstahl, elektropoliert, Elektropolierter Edelstahl |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.