Learn More
Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Minitöpfe aus Edelstahl mit Deckel haben einen nutfreien Innenraum und sind in pharmazeutischen und chemischen Labors weit verbreitet.
Marke:  Sampling Systems™ A426-7
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15879661
  • 43.45 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedensten Größen erhältlich
  • Aufschraubbarer Deckel
  • Mattierte Oberfläche
  • Mehrzweckbehälter mit kleinem Volumen
  • 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Silikon-O-Ring für verbesserte Abdichtung erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenbehälter
7 mL
19 mm
Deckel und Gehäuse
Edelstahl (316L)
Gewindekappe
45 mm