Learn More
METTLER TOLEDO™ Tragbares Dichtemessgerät
Der leichte Densito liegt gut in der Hand und kann im Labor oder unterwegs mit einer Hand bedient werden. Die Ergebnisse sind temperaturkompensiert und können in spezifischer Dichte, Brix, API-Einheiten und anderen Formaten angegeben werden.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30330857
2899.37 EUR gültig bis 2025-10-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "24136" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für den Einsatz im Labor und unterwegs
- Geeignet zur Qualitätskontrolle von Wareneingängen bis zur Qualitätssicherung von Zwischen- und Endprodukten
- Das Dichtemessgerät bietet schnelle, genaue Messungen bis zur dritten Dezimalstelle
- Einfache Messung von Dichte, Brix und vielen anderen Einheiten unter Berücksichtigung von Temperaturausgleichsfaktoren
Der Densito führt den Bediener mit der integrierten, geführten Workflow-Option durch die gesamten Mess- und Reinigungszyklen
- Der Densito speichert bis zu 1.100 Ergebnisse, einschließlich Proben-ID, Maßeinheit, Temperaturkorrekturkoeffizient, Geräte-ID, Datum und Uhrzeit
- Das hell beleuchtete Farbdisplay bietet eine hervorragende Sichtbarkeit sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen. Dank der hintergrundbeleuchteten Messzelle können Sie Blasen und Inkonsistenzen erkennen, die die Messung beeinflussen können
ZUBEHÖR
- Akku Lilon 2400 mAh (30330855)
- Bluetooth-Drucker Godex MX20 mit Dongle (30330864)
- Tragetasche (30330861)
- Ladestation (30330842)
- Verbindungsstück Spritze/Füllschlauch (30330853)
- EasyDirect DE/RE-Lizenz (30451628)
- Füllschlauch, 600 mm (30330848)
- Datenschreiber USB-P25/01 (11124301)
- Schutzabdeckung (30330860)
- Probenröhrchen, 190 mm (30330847)
Spezifikation
2,4-Zoll-Farb-Touchscreen | |
±0.001 g/cm³ | |
20 cm | |
Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Bahasa Indonesia, Koreanisch, Polnisch, Thai, Türkisch | |
Probenabhängig | |
2 ml | |
355 g | |
EasyDirect PC-Software, Bluetooth-Drucker Godex MX20 mit Dongle, USB-P25-Drucker, Füllschläuche, Spritzenadapter |
0 bis 50 °C | |
Dichtemesser-Handgerät Densito | |
2,4-Zoll-Farbdisplay, Tasten und Joystick | |
0 bis 3 g/cm³ | |
0.0001 g/cm³ | |
±0,0005 | |
Dichtemesser-Handgerät | |
Dichtemessung, relative Dichte, Ethanol, Brix, API2, Baumé, H2SO4, Plato, Proben (USA und IP), benutzerdefinierte Konzentration |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.