Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Durch die neuartige 'Impervious Technology' bieten Tyvek™ 800 J Anzüge neben Schutz, Tragekomfort und mechanischer Beständigkeit eine effiziente Barriere gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck) sowie feinen Partikeln. Das Material ist zudem ölabweisend und antistatisch ausgerüstet.
Marke:  DuPont™ D15441698
308.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15894993
  • 353.00 € / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Kleidung schützt nicht vor ionisierender Strahlung Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind keine Flammschutzmittel und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbarer Umgebung verwendet werden.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tyvek™ 800J-Kleidungsstücke vereinen die Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit niedriger Konzentration (auch unter Druck) mit der Festigkeit und Haltbarkeit von Tyvek™ dank einer innovativen Stofftechnologie und einem verbesserten Bekleidungsdesign. Die Tyvek™ 800J Overalls wurden nach unseren höchsten Standards entwickelt und sind weich, bequem und leicht, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Sie sind jetzt mit versäuberten und versiegelten Nähten erhältlich, die die Leistung von Typ 3/4/5/6 Kleidungsstücken bieten, die gemäß den Standards gegen unter Druck stehende Flüssigkeiten, schwere flüssige Aerosole und luftgetragene Feststoffpartikel getestet wurden. Die Overalls bieten eine effektive Barriere gegen viele anorganische Chemikalien auf Wasserbasis in niedriger Konzentration und Partikeln (bis zu 1.0 Mikrometer) und sind ölabweisend. Tyvek™ 800J Overalls eignen sich für Anwendungen wie industrielle Reinigung, chemische Verpackung und Umverteilung, Abfallbehandlung und -entsorgung sowie für den Umweltschutz. Tyvek™ 800J Typ3/4/5/6 Overalls bieten die folgenden Sicherheits- und Komfortvorteile:
    • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
    • Schutz gegen infektiöse Erreger (EN 14126) einschließlich Resistenz gegen Penetration durch Blut und Körperflüssigkeiten mit synthetischem Blut (ISO 16603) und Resistenz gegen Penetration durch über Blut übertragene Krankheitserreger unter Verwendung von Phi-X174 Bakteriophagen (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
    • Gewebe und Nähte bieten eine chemische Permeationsbarriere für anorganische Chemikalien auf Wasserbasis mit geringer Konzentration
    • Versäuberte und versiegelte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
    • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske
    • Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
    • Elastische Daumenschlaufen halten die Ärmel in ihrer Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2XL
Tyvek™
Ja
Daumenschlaufe, Elastisch
Elastisch
Genäht, Geklebt
Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Wasser
Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite
Keine
116 bis 124 cm
Industrielle Reinigung, Arbeit in petrochemischen Anlagen, in der Kanalisation und bei Wartungsarbeiten.
25/Karton
Unisex
Weiß
Elastisch
Mit Kapuze
Frontreißverschluss mit Klappe
Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
mit Kapuze
Tyvek™ 800 J
46 - 49 in.
160 μm
186 bis 194 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen