Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Durchsichtige PVC-Industrieschläuche aus weichem PVC, cadmiumfrei, mit hoher Chemikalienbeständigkeit, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit.
Marke: Buerkle™ 8801-0912
21.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlauch aus weichem PVC
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
- Für drucklosen Betrieb
Spezifikation
EC Guideline 1935/2004 | |
PVC | |
10 m | |
Industrial | |
-20 °C | |
Clear | |
50°C |
9 mm | |
12 mm | |
1.5 mm | |
Pressureless Operation, Suitable for use with foodstuffs | |
Abrasion-Resistant | |
80 (Shore A, ± 3) |