Learn More
Contec™ QuickTask™ Flache Wischmopps
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke:  Contec™ TASK0400
728.53 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17744999
  • 969.00 € / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
  • Das QuickTask System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
  • Jeder Moppkopf ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel
  • Lässt sich schnell und einfach in QuickTask Moppkopfbezüge stecken
  • Alles QuickTask Zubehör ist vollständig autoklavierbar
  • Stabile, leichte Klapprahmen aus Edelstahl für alle QuickConnect Griffe oder blauer Polypropylengriffe für den Einsatz mit QuickConnect 60 Zoll-Griff aus Edelstahl und ausziehbarem 69 Zoll-Glasfasergriff
Polyester-Strickmoppbezüge (TASK0200 und TASK0250)
  • Leichte Einweg-Moppbezüge aus mehrlagigem, absorbierendem Strickpolyester
  • Optimiert für den Einsatz auf glatten Oberflächen; trägt Lösungen gleichmäßig auf und entfernt Verunreinigungen
  • Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
  • Steril und unsteril erhältlich
Geschlaufte Mikrofaser-Moppbezüge (TASK0300)
  • Höchste Absorptionsfähigkeit der QuickTask Moppbezüge
  • Die Mikrofaserkonstruktion mit kleinen Schlaufen bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit beim Entfernen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, Rückständen und anderen Kontaminanten von den meisten Oberflächen
  • Hervorragende Saugfähigkeit und Mopptrocknung auf nassen Oberflächen
  • Ideal für Polymerböden
Gestrickte Wischmoppköpfe aus Polyester (TASK0400)
  • Sauberster und haltbarster QuickTask Moppbezug
  • Mittlere Schlaufen passen sich nahezu jeder Form an.
  • Ideal für die Reinigung von Nischenböden, Decken und Wandfugen, einfacher als mit flachen Standardmopps
  • Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
Moppköpfe mit Mikrofaseroberfläche und Schaumkern (TASK0600 und TASK0650)
  • Die einzigartige Mikrofaseroberfläche mit Schaumkernkonstruktion sorgt für ausgezeichneten Bodenkontakt, Saugfähigkeit und hervorragende Oberflächenreinigung
  • Die gerippten Mikrofasern ermöglichen eine hervorragende Reinigung, Lösungsanwendung und Mopptrocknung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 x 4.5 Zoll
Weiß
Unsteril
4,5 in.
QuickTask™ Wischsystem
Polyester-Mikrofaser
QuickTask™ Flat Mop-Abdeckung
16 in.
Autoklavierbar
Taschen
Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter.