Learn More
BINDER™ Serie CB-S CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation
Die robusten und kostengünstigen CB-S Inkubatoren eignen sich für routinemäßige Zellkultivierungsanwendungen im Bereich der Zellproduktion, insbesondere in akademischen Umgebungen.Sie sind durch die Heißluftsterilisation von 180 °C kontaminationssicher und dank Infrarot-CO2-Messungen zuverlässig pH-stabil.
Marke: BINDER™ 9640-0029
5048.21 EUR gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Temperaturbereich: +6 °C über Umgebungstemperatur bis +50 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 90 bis 95% RH
- CO2-Regelbereich: 0 bis 20 Vol.-% CO2
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- CO2 -Gas-Mischdüse mit Venturi-Effekt
- CO2 -Sensor mit Infrarottechnologie
- LCD zur Anzeige von Temperatur und CO2 sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Dicht schließende Innentür aus Sicherheitsglas
- Innenkammer aus nahtlosem Edelstahl
- Perforierte Einlegeböden, Edelstahl
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Geräte können mit Stapeladaptern gestapelt werden; der CB-S is eignet sich für das Stapeln mit CB- und CBF-Modellen gleicher Größe
Spezifikation
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 l | |
0 bis 20% | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl (18/8) | |
3/6 | |
Keine | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
CO2-Inkubatoren | |
CBS170-230V-D | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
200/230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CBS170-230V-D, mit Zugangsöffnung 30 mm links, Serie CB-S Solid.Line – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
1 bis 21% | |
NEMA 5-20P | |
+6 ° über Umgebungstemperatur bis 50 ° | |
LCD-Anzeige | |
IR sensor | |
560 x 505 x 600 mm | |
96 kg | |
1,3 kW | |
50/60 Hz |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.