Learn More
Syngene™ Sichtplattform
GREENER_CHOICE
Anzeigeplattform für die Verwendung mit dem GBOX Mini-System.
Marke:  Syngene™ GE-VP
Artikelnummer. 16357545
  • 131.41 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Beschreibung
  • Konzipiert, um einen Transilluminator zu ersetzen
Spezifikation
Spezifikation
Syngene
GBOX Mini-System
Anzeigeplattform
Für Weißlicht unter einer Probe
100/115/220/240 V