Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss/Snap-It Verschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Sicherstellung eines hochwertigen Drucks und zuverlässiger Probendaten auf für das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem ausgelegten Braunglasfläschchen mit Schnapp- oder Bördelverschluss.
18.92 € - 20.03 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Beschreibung
Garantiert zuverlässige Probendaten und -integrität. Thermo Scientific™ Virtuoso™ Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss/Snap-It Verschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld sind ausschließlich für die Verwendung mit dem Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem ausgelegt. Das Virtuoso System druckt Probeninformationen direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens, um die Integrität der Kennzeichnung und der Probendaten sicherzustellen. Die Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Bördelverschlüssen aus Aluminium verwendet werden.
Diese hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Braunglas (51A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen.Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Glas | |
100 | |
Virtuoso | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
2 ml | |
<170 μl | |
Bördel/Snap-It-Kappe mit Septum | |
100/Packung | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.