Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer-Starter-Set mit einstellbarem Volumen
Das Ovation Quick-Set Volume Starterpack ermöglicht die Einrichtung und Lagerung von fünf der am häufigsten verwendeten Laborvolumen für Routineanwendungen und spätere Abrufe.
Marke: VistaLab™ Technologies 1057-0999
Beinhaltet: Drei Ovation Pipettierer mit einstellbarem Volumen (2–20 μl, 20–200 μl, 100–1000 μl); 3 Ovation Regalaufhänger, 3 Gestelle mit Ovation Spitzen
Beschreibung
- Andere Volumeneinstellungen können in präzisen Schritten über den gesamten Pipettierbereich hinweg ausgewählt werden.
- Mit dem passgenauen Kolben kann die Aspirations- und Dispensiergeschwindigkeit mit geringem Kraftaufwand bequem manuell gesteuert werden.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Starter-Set für Pipettierer mit einstellbarem Volumen | |
Je eine Pipette mit 2 bis 20 μl, 20 bis 200 μl und 100 bis 1000 μl, 3 Ovation Regalaufhänger, 3 Gestelle mit Ovation Spitzen | |
9 Zoll | |
3 in. |
Divers | |
Pipette Tips | |
Polycarbonat ABS | |
Ovation™ | |
Unsteril | |
2 bis 200, 20 bis 200, 100 bis 1.000 μl | |
Je 1 | |
7 in. |