Learn More
Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und blauen Graduierungen
Die Poulten& Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ Vollpipette mit 2 Markierungen und blauer Graduierung ermöglicht die akkurate Messung des Volumens einer Lösung.
Marke:  Poulten & Graf GmbH 1 2322902
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932120
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 2 Markierungen
  • Blaue Graduierungen
  • Konformität bestätigt
  • Mit Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 648
Kalknatronglas
Ja
Ringmarkierungen
0.01 ml
Vollpipette mit zwei Markierungen
Klasse AS
Nicht steril
Blau
5
3 ml
Nein