Learn More
Buerkle™ Volumenkopf für PharmaPicker
Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können.
Marke: Buerkle™ 5346-2250
Benachrichtigungen:
Weitere Probenvolumina auf Anfrage erhältlich!
Beschreibung
- Volumenspitzen, die in den PharmaPicker Sammelzylinder eingesetzt werden können
- Probenmenge: 0,1 bis 1,2 ml für Sammelzylinder 5346-1000
- Probenmenge: 1,25 bis 2,5 ml für Sammelzylinder 5346-2000
- Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)
Spezifikation
Volumenkopf | |
Edelstahl (V4A) | |
2,5 mL | |
PharmaPicker Collection Cylinder |