Learn More
Ohaus™ Wandhalterungsklammer
Die OHAUS™ Wandbefestigungsklammer bietet Unterstützung bei der Arbeit mit Laborartikeln an erhöhten Positionen.
Marke: Ohaus™ 30392244
34.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entwickelt, um Laborgeräte sicher zu greifen und zu positionieren
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Feste Position:
- Zweifache Einstellung
Spezifikation
Wandhalterungsklammer | |
Zweifach einstellbar | |
80,00 mm | |
2 Finger |
Vernickelt | |
3,15 in. | |
5 bis 10 mm |