Learn More
WAPL/WAPAL Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | WAPL/WAPAL |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16885964
|
Proteintech
16370-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16875964
|
Proteintech
16370-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Transcriptional repressor which may play a role in development of the central nervous system (CNS).Spezifikation
WAPL/WAPAL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q65Z40, Q7Z5K2 | |
218914, 23063 | |
WAPL; WAPAL Fusion Protein Ag9280 | |
Primary | |
-20°C | |
WAPL |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FOE, Friend of EBNA2 protein, KIAA0261, WAPAL, WAPL | |
Wapl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |