Learn More
Heathrow Scientific Spritzflaschen mit Sicherheitsmarkierung, selbstbelüftend, weithalsig, 500 ml
Spritzflasche mit Verschluss und Schaft aus einem Stück geformt, sodass sie auslaufsicher ist.
Marke: Heathrow Scientific HS120257
Beschreibung
Die Spritzflasche verfügt über klare und informative Sicherheitsinformationen, die für das enthaltene Produkt spezifisch sind und Folgendes enthalten — CAS-Nummer (Chemical Abstract Service), die NFPA-Codes und -Symbole (National Fire Protection Association), das PSA-Symbol (Symbol für persönliche Schutzausrüstung), Zielorganinformationen und Gefahrencodes. Verschluss und Schaft sind in einem Stück geformt, um sie auslaufsicher zu machen. Der abgewinkelte Hals und die Spitze sorgen für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom. Die Spitze kann bei Bedarf zurückgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
- Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
- Nicht-metallischer Belüftungsschlitz, der das Risiko einer Lösungsmittelleckage verhindert
- Flasche aus LDPE
- Die Flasche darf nur mit Chemikalien verwendet werden, die sicher und kompatibel für den Einsatz mit LDPE sind
Spezifikation
500 mL | |
Sicherheitskennzeichnung der Waschflasche | |
LDPE | |
6/Pckg. | |
Unsteril | |
Diverse | |
22,86 cm | |
9 in. | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Kiste | |
7,00 cm | |
Nr. | |
2,75 in. | |
Divers |