Learn More
Miele Professional™ Water Purification
For optimum water preparation with conductivity meter CM/1 measures
Marke: Miele Professional™ 12684720
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Max. delivery : 450 l/h and 800 l/h
- Conductivity Meter CM/1 measures remaining capacity
- Max. water inlet temperature 40°C - pressure range from 0.5 - 10 bar
- Height 40 cm, Ø 24 cm, 56 cm, Ø 24 cm
Spezifikation
Water Connection | |
No Conductivity Meter | |
1 Ea. |
Washer-Disinfectors | |
56.04 cm |