Learn More
Wasser, für die ACS-Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 433382500
Menge 250 mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10371810
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
H2O
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Spezifikation
0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Farblos
7732-18-5
H2O
1.0000g/mL
18.02
Glasflasche
1
250 mL
Water
For Spectroscopy
100.0°C
H2O
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
ACS
1.3334
0.89 mPa.s (25°C)
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation