Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 600
AS610/3 Mehrfach-Vakuumfiltrationsgerät mit sechs Plätzen für die Vakuumfiltration, Edelstahl, 500 ml, 47/50 mm-Display, mit Schnellverschlussklammer
Marca: Cytiva 10444850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AS600 SerieDas Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
Especificaciones
Autoklavierbar | |
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen, Schnellverschlussklammer | |
Vacuum Filtration System |
Edelstahl | |
AS600/5 Serie | |
100 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido