Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 SPF und 75 SPF
Für die Serumvorfiltration. Whatman™ Polycap™ Einwegkapseln, 36 SPF und 75 SPF ermöglichen die Filtration von Gewebekulturmedien, Nährstoffen, immunologischen Arzneimitteln, Enzymen, Diagnosestandards/Kontrollmedien, biologischen Stoffen, Puffern oder Virensuspensionen. Mit Lufteinlass.
Marke:  Cytiva 2820
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11379134
  • 927.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Der dreischichtige Filter ermöglicht die Filtration größerer Volumina
  • Prüfbar auf Integrität
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Drei Schichten: Feine Glasmikrofaser/ultrafeine Glasmikrofaser/1,0 μm Polysulfon
Serumvorfilter-Kapseln. Retention (mit Luftspülung), < 2 ml
Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Vorfilter: Zwei Schichten Glas-Mikrofaser
1 μm
Für die Serumvorfiltration. Geeignet für Gewebekulturmedien, Nährstoffe, immunologische Stoffe, Enzyme, diagnostische Standards und Kontrollen, biologische Stoffe, Puffer und Virussuspensionen.
1/2 in.
4,1 bar (60 psi)
Serumvorfilter
Polycap SPF 150 Kapselfilter, 1,0 μm, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stück)
Glas-Mikrofaser, Polyethersulfon
1100 cm2
Polypropylen
Schlaucholive
1/2 in.