Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marke:  DWK Life Sciences W225152-0204
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12414861
  • 97.70 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
  • Fläschchen mit 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 in.)
  • ABC 9 mm (0,35 in.)-Schraubgewindeausführung
  • Farbe: Braun
  • Fassungsvermögen: 1,8 ml (0,06 oz.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Red/White
Blau
1,8 mL
1,25 in.
Schraubverschluss
100/Packung
PTFE/Silikon
12 mm
Für GC/MS-Anwendungen
Polypropylen
32 mm
9 mm