Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marke: DWK Life Sciences W225152-0201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fläschchen mit 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 in.)
- ABC 9 mm (0,35 in.)-Schraubgewindeausführung
- Farbe: Braun
- Fassungsvermögen: 1,8 ml (0,06 oz.)
Spezifikation
Red/White | |
Schwarz | |
1,8 mL | |
1,25 in. | |
Schraubverschluss | |
100/Packung |
PTFE/Silikon | |
12 mm | |
Für GC/MS-Anwendungen | |
Polypropylen | |
32 mm | |
9 mm |