Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Marke:  DWK Life Sciences W225172-0203
86.09 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12454901
  • 94.75 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-11-2025
Beschreibung
  • Aus zertifiziert brauem Borosilikatglas Typ I
  • Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
  • Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
1,25 in.
Bördelverschluss
100/Packung
PTFE/Silikon
12 mm
1,8 mL
Aluminium
32 mm
11 mm