Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage.
Brand: DWK Life Sciences W225172-0204
85.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Aus zertifiziert brauem Borosilikatglas Typ I
- Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
- Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
Specifications
Blau | |
Bernsteinfarben | |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100/Packung |
PTFE/Silikon | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |