Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
With double-seal closure with cap attached
Marke: DWK Life Sciences 209427
209.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
4,22 oz., 125 ml | |
4,22 oz. | |
2 Zoll | |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Rund | |
3,8 in. | |
38-410 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
125 mL | |
Naturfarben | |
Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand | |
Anwenderfreundlichkeit | |
Weit | |
98 mm | |
Polypropylen | |
51mm |