Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Wide-Mouth Natural LDPE Bottles
With double-seal closure with cap attached
Marke: DWK Life Sciences 209428
288.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8,45 oz. | |
2,4 Zoll | |
LDPE | |
ISO 9001 | |
Rund | |
4,92 Zoll | |
43-410 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
250 mL | |
Naturfarben | |
Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand | |
Anwenderfreundlichkeit | |
Weit | |
125 mm | |
Polypropylen | |
61mm |