Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ verlängerte LDPE-Tropfkontrollspitzen (13mm)
Verlängerte 13-mm-Tropfkontrollspitze aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
Marke:  DWK Life Sciences W242418-A
343.95 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12416051
  • 357.00 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Tropfengröße ist 44 μl ±6 μl
  • 1000 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
1.000/Karton
41 μl
Tropfflasche aus Kunststoff
LDPE
ISO 9001
Tropferspitzen