Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Oben offene Schraubverschlüsse mit Silikoneinlage
Die oben offenen Schraubverschlüsse verfügen über eine eingeklebte PTFE-Silikoneinlage, die Zugang über eine Spritze ermöglicht.
217.00 € - 1140.00 €
Spezifikation
Material | Phenolharz |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasflasche oder -Röhrchen |
Verschlussauskleidung | PTFE/Silikon |
Produktcode | Marke | Halsausführung | Farbe | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsausführung | Farbe | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12613375
|
DWK Life Sciences
W242710 |
13-425 | Schwarz | 250 Kartons |
217.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12633375
|
DWK Life Sciences
W240849 |
13-425 | Schwarz | 1000 Kartons |
1035.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12653375
|
DWK Life Sciences
W240850 |
15-425 | Schwarz | 250 Kartons |
332.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12623375
|
DWK Life Sciences
W240848 |
13-425 | Weiß | 250 Kartons |
293.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12643375
|
DWK Life Sciences
W240851 |
15-425 | Schwarz | 1000 Kartons |
1140.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Hält Autoklavieren/Sterilisieren stand
Spezifikation
Phenolharz | |
Schraubkappe, oben offen | |
PTFE/Silikon |
ISO 9001 | |
Glasflasche oder -Röhrchen |