Learn More
Wheaton™ Shelf No. 753685
Kann verwendet werden mit: Rollen-Inkubator
Marke:  Wheaton™ 753685
623.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10571142
  • 677.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-11-2025
Beschreibung
Zur Verwendung mit Wheaton™ Roll-In Inkubatoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rolen-Inkubator
61 x 87,4 cm (24 x 34,4 in.)
61 cm
87,4 cm
61 cm
Zubehör, Regal
24 in.
34,4 in.
24 in.